γ-亚麻酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸
L0152-1G L0152-100MG
TCIAL0152-1GEA 0 CNY
TCIAL0152-1G TCIAL0152-100MG
γ-亚麻酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
γ-亚麻酸
分子式: C₁₈H₃₀O₂
分子量: 278.44 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00065718
CAS号: 506-26-3
Merck Index: 14,05507
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40c96df694ba55be5628c9557cb873e96ce9cfea&vid=40c96df694ba55be5628c9557cb873e96ce9cfea&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %