乙酰乙酸苄酯 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 乙酰丙酮苄酯, 苄基乙酰乙酸酯
A1080-25ML A1080-500ML
TCIAA1080-25MLEA 0 CNY
TCIAA1080-25ML TCIAA1080-500ML
乙酰乙酸苄酯 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
乙酰乙酸苄酯
分子式: C₁₁H₁₂O₃
分子量: 192.21 g/mol
沸点: 163°C
闪点: 108°C
MDL编号: MFCD00008785
CAS号: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&vid=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %