异辛酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
S0862-25G S0862-250G
TCIAS0862-25GEA 0 CNY
TCIAS0862-25G TCIAS0862-250G
异辛酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
异辛酸钠
分子式: C₈H₁₅NaO₂
MDL编号: MFCD00014007
CAS号: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54556574e9bd92c5702ce4a4eb17442c852d7f9e&vid=54556574e9bd92c5702ce4a4eb17442c852d7f9e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %