正丁基丙二酸二乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Butylmalonic acid diethyl ester, Butyl-1,3-propanedioic acid diethyl ester, Diethyl 2-butylmalonate
B0381-25ML B0381-500ML
TCIAB0381-25MLEA 0 CNY
TCIAB0381-25ML TCIAB0381-500ML
正丁基丙二酸二乙酯 ≥99.0% (by GC)
正丁基丙二酸二乙酯
分子式: C₁₁H₂₀O₄
沸点: 240°C
密度: 0,976 g/cm³ (20 °C)
闪点: 94°C
MDL编号: MFCD00009170
CAS号: 133-08-4
EINECS: 205-089-1
Merck Index: 13,01575
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96507d9d335426e75cda9d61841e94dbbb7c21de&vid=96507d9d335426e75cda9d61841e94dbbb7c21de&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %