1,1,3,3-四甲氧基丙烷 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms: 丙二醛二甲缩醛
M0544-25G M0544-500G
TCIAM0544-25GEA 0 CNY
TCIAM0544-25G TCIAM0544-500G
1,1,3,3-四甲氧基丙烷 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-四甲氧基丙烷
分子式: C₇H₁₆O₄
分子量: 164.2 g/mol
沸点: 78°C
闪点: 63°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008488
CAS号: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&vid=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %