1,1,3,3-四乙氧基丙烷 95,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: TEP, 丙二醛二乙缩醛
T0093-25ML T0093-500ML
TCIAT0093-25MLEA 0 CNY
TCIAT0093-25ML TCIAT0093-500ML
1,1,3,3-四乙氧基丙烷 95,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-四乙氧基丙烷
分子式: C₁₁H₂₄O₄
分子量: 220.31 g/mol
沸点: 220°C
溶点: -90
闪点: 42°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009240
CAS号: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
UN号: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&vid=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %