2,2-二乙氧基丙烷 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D0459-10ML
D0459-250ML
TCIAD0459-10MLEA
0
CNY
TCIAD0459-10ML
TCIAD0459-250ML
2,2-二乙氧基丙烷 ≥95.0% (通过GC)
2,2-二乙氧基丙烷
分子式:
C₇H₁₆O₂ 沸点: 113°C 密度: 0,826 g/cm³ (18 °C) 闪点: 7°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00009224 CAS号: 126-84-1 EINECS: 204-808-6 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |