3-二乙氨基-1-丙醇 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
3-(Diethylamino)propan-1-ol, 3-Diethylamino-1-propanol
D0472-25ML
D0472-500ML
TCIAD0472-25MLEA
0
CNY
TCIAD0472-25ML
TCIAD0472-500ML
3-二乙氨基-1-丙醇 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-二乙氨基-1-丙醇
分子式:
C₇H₁₇NO 沸点: 189°C 密度: 0,8845 g/cm³ (20 °C) 闪点: 65°C |
MDL编号:
MFCD00002947 CAS号: 622-93-5 EINECS: 210-759-1 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |