三氟乙酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
T1336-25G
T1336-500G
TCIAT1336-25GEA
0
CNY
TCIAT1336-25G
TCIAT1336-500G
三氟乙酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
三氟乙酸钠
分子式:
C₂F₃NaO₂ 溶点: 207°C |
MDL编号:
MFCD00013217 CAS号: 2923-18-4 EINECS: 220-879-6 UN号: 2811 ADR: 6.1,II |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |
Water | max. 2.0 % |