二乙烯三胺五乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二乙三胺五乙酸, 二亚乙基三胺五乙酸, 二乙烯三胺五醋酸, DTPA, DETAPAC, 二乙三胺五醋酸
D0504-25G D0504-500G
TCIAD0504-25GEA 0 CNY
TCIAD0504-25G TCIAD0504-500G
二乙烯三胺五乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
二乙烯三胺五乙酸
分子式: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
分子量: 393.35 g/mol
溶点: 220°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004289
CAS号: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,07125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&vid=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency