Lithium acetate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
L0191-25G L0191-500G
TCIAL0191-25GEA 0 CNY
TCIAL0191-25G TCIAL0191-500G
Lithium acetate ≥98.0% (通过滴定分析)
Lithium acetate
分子式: H₃CCOOLi
溶点: 283°C
密度: 1,26 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013057
CAS号: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,05521
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb6d3c6b579711c5bc32d2fe833ee694a47c0bdc&vid=768c1c54421b79491588c7d509c907f5c938447c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %