十一酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
U0049-25ML U0049-250ML
TCIAU0049-25MLEA 0 CNY
TCIAU0049-25ML TCIAU0049-250ML
十一酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
十一酸乙酯
分子式: C₁₃H₂₆O₂
沸点: 140°C
密度: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00008958
CAS号: 627-90-7
EINECS: 211-018-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922d4630142979b79c477abfbc8ff6bcf06c234b&vid=922d4630142979b79c477abfbc8ff6bcf06c234b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %