棕榈酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
软脂酸甲酯, 十六酸甲酯
P0006-25G
P0006-250G
TCIAP0006-25GEA
0
CNY
TCIAP0006-25G
TCIAP0006-250G
棕榈酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
棕榈酸甲酯
分子式:
C₁₇H₃₄O₂ 分子量: 270.46 g/mol 沸点: 417 溶点: 29.9 |
MDL编号:
MFCD00008994 CAS号: 112-39-0 EINECS: 203-966-3 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |