棕榈酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
P0003-25ML P0003-500ML
TCIAP0003-25MLEA 0 CNY
TCIAP0003-25ML TCIAP0003-500ML
棕榈酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
棕榈酸乙酯
分子式: C₁₈H₃₆O₂
沸点: 342 °C (1013 hPa)
溶点: 24 °C
密度: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00008996
CAS号: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&vid=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %