庚酸乙酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms:
水芹酸乙酯
H0031-25ML
H0031-500ML
TCIAH0031-25MLEA
0
CNY
TCIAH0031-25ML
TCIAH0031-500ML
庚酸乙酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
庚酸乙酯
分子式:
C₉H₁₈O₂ 分子量: 158.24 g/mol 沸点: 188°C 溶点: -66 闪点: 71°C |
MDL编号:
MFCD00009538 CAS号: 106-30-9 EINECS: 203-382-9 Merck Index: 14,03835 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |