乙酸-2-乙基己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
A0031-25ML A0031-500ML
TCIAA0031-25MLEA 0 CNY
TCIAA0031-25ML TCIAA0031-500ML
乙酸-2-乙基己酯 ≥98.0% (by GC)
乙酸-2-乙基己酯
分子式: C₁₀H₂₀O₂
分子量: 172.27 g/mol
沸点: 200°C
溶点: –80°C
闪点: 77°C
MDL编号: MFCD00027249
CAS号: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 14,06763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&vid=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %