乙酸-2-乙基己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
A0031-25ML
A0031-500ML
TCIAA0031-25MLEA
0
CNY
TCIAA0031-25ML
TCIAA0031-500ML
乙酸-2-乙基己酯 ≥98.0% (by GC)
乙酸-2-乙基己酯
分子式:
C₁₀H₂₀O₂ 沸点: 200°C 溶点: -80°C 密度: 0,8726 g/cm³ (20 °C) 闪点: 77°C |
MDL编号:
MFCD00027249 CAS号: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Merck Index: 14,06763 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |