癸酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 甲基癸酸酯, 羊蜡酸甲酯
D0023-25ML D0023-500ML
TCIAD0023-25MLEA 0 CNY
TCIAD0023-25ML TCIAD0023-500ML
癸酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
癸酸甲酯
分子式: C₁₁H₂₂O₂
分子量: 186.29 g/mol
沸点: 229°C
溶点: –18°C
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00009580
CAS号: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&vid=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %