癸酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 羊蜡酸乙酯, 正癸酸乙酯
D0022-25ML D0022-500ML
TCIAD0022-25MLEA 0 CNY
TCIAD0022-25ML TCIAD0022-500ML
癸酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
癸酸乙酯
分子式: C₁₂H₂₄O₂
分子量: 200.32 g/mol
沸点: 243°C
溶点: -20
闪点: 123°C
MDL编号: MFCD00009581
CAS号: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 14,03776
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&vid=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %