丁酸己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Butyric acid hexyl ester
B1891-25ML B1891-500ML
TCIAB1891-25MLEA 0 CNY
TCIAB1891-25ML TCIAB1891-500ML
丁酸己酯 ≥98.0% (by GC)
丁酸己酯
分子式: C₁₀H₂₀O₂
沸点: 205°C
密度: 0,865 g/cm³ (20 °C)
闪点: 81°C
MDL编号: MFCD00048884
CAS号: 2639-63-6
EINECS: 220-136-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e157b59254daf73560e1e2ed0eb75eb252d2ac43&vid=e157b59254daf73560e1e2ed0eb75eb252d2ac43&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %