丁酸异丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Butyric acid Isobutyl ester, 2-Methyl-1-propylbutyrate
B0761-25ML B0761-500ML
TCIAB0761-25MLEA 0 CNY
TCIAB0761-25ML TCIAB0761-500ML
丁酸异丁酯 ≥98.0% (by GC)
丁酸异丁酯
分子式: C₈H₁₆O₂
分子量: 144.21 g/mol
沸点: 157°C
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD00027134
CAS号: 539-90-2
EINECS: 208-729-8
UN号: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&vid=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %