庚酸烯丙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
A2119-25G A2119-250G
TCIAA2119-25GEA 0 CNY
TCIAA2119-25G TCIAA2119-250G
庚酸烯丙酯 ≥98.0% (通过GC)
庚酸烯丙酯
分子式: C₁₀H₁₈O₂
沸点: 89°C
溶点: –66°C
密度: 0,88 g/cm³ (20 °C)
闪点: 82°C
MDL编号: MFCD00038341
CAS号: 142-19-8
EINECS: 205-527-1
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b8c3ed1ab839a336dbbb7338ff8783eca7eee6b&vid=4b8c3ed1ab839a336dbbb7338ff8783eca7eee6b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %