三氯乙酰异氰酸酯 ≥97.0% (以总氮计)
供应商: TCI
Danger
T1047-1G T1047-25G T1047-5G
TCIAT1047-1GEA 0 CNY
TCIAT1047-1G TCIAT1047-25G TCIAT1047-5G
三氯乙酰异氰酸酯 ≥97.0% (以总氮计)
分子式: C₃Cl₃NO₂
沸点: 80 - 85 °C (27 hPa)
密度: 1,59 g/cm³ (20 °C)
闪点: 65°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002033
CAS号: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN号: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&vid=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %