(R)-(+)-α-甲基苄基异氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0334-1G I0334-25G I0334-5G
TCIAI0334-1GEA 0 CNY
TCIAI0334-1G TCIAI0334-25G TCIAI0334-5G
(R)-(+)-α-甲基苄基异氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(+)-α-甲基苄基异氰酸酯
分子式: C₉H₉NO
沸点: 74 - 76 °C (7 hPa)
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 65°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00063015
CAS号: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
UN号: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e89b893130dab9d5fee1e0204ad7c3bc4d6e881&vid=5e89b893130dab9d5fee1e0204ad7c3bc4d6e881&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%