(R)-(-)-3-氯-1,2-丙二醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
M0967-10G
M0967-25G
TCIAM0967-10GEA
0
CNY
TCIAM0967-10G
TCIAM0967-25G
(R)-(-)-3-氯-1,2-丙二醇 ≥96.0% (通过GC)
(R)-(-)-3-氯-1,2-丙二醇
分子式:
ClCH₂CHOHCH₂OH 沸点: 95°C 密度: 1,322 g/cm³ (20 °C) 闪点: 126°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00135169 CAS号: 57090-45-6 EINECS: 435-560-9 UN号: 2689 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -10.0 deg (C=2, H2O) |