利福平 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 利米定, 3-(4-甲基-1-哌嗪基亚胺甲基)利福霉素SV, 甲哌利福霉素
R0079-25G R0079-5G
TCIAR0079-25GEA 0 CNY
TCIAR0079-25G TCIAR0079-5G
利福平 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
利福平
分子式: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
溶点: 188°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00151389
CAS号: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 14,08216
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&vid=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %