2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C2324-25G C2324-5G
TCIAC2324-25GEA 0 CNY
TCIAC2324-25G TCIAC2324-5G
2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0% (通过GC)
分子式: C₅H₅ClS
沸点: 155°C
MDL编号: MFCD01632145
CAS号: 17249-82-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&vid=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %