2-氯-3-甲基噻吩 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
C1801-25G C1801-5G
TCIAC1801-25GEA 0 CNY
TCIAC1801-25G TCIAC1801-5G
2-氯-3-甲基噻吩 ≥98.0% (by GC)
2-氯-3-甲基噻吩
分子式: C₅H₅ClS
分子量: 132.61 g/mol
沸点: 54°C
密度: 1.2281
MDL编号: MFCD00130083
CAS号: 14345-97-2
EINECS: 238-296-0
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&vid=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %