双三甲基硅氧基甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H1267-25ML H1267-250ML
TCIAH1267-25MLEA 0 CNY
TCIAH1267-25ML TCIAH1267-250ML
双三甲基硅氧基甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
双三甲基硅氧基甲基硅烷
分子式: C₇H₂₂O₂Si₃
沸点: 142°C
闪点: 22°C
MDL编号: MFCD00048000
CAS号: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&vid=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %