1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
T1437-25ML T1437-250ML
TCIAT1437-25MLEA 0 CNY
TCIAT1437-25ML TCIAT1437-250ML
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷
分子式: C₄H₁₄OSi₂
分子量: 134.33 g/mol
沸点: 71°C
密度: 0.7555
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008256
CAS号: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc5a7b6f2b000a2a83a778934719c037801925e&vid=2cc5a7b6f2b000a2a83a778934719c037801925e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %