N-甲基吡咯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
M0414-25ML M0414-500ML
TCIAM0414-25MLEA 0 CNY
TCIAM0414-25ML TCIAM0414-500ML
N-甲基吡咯 ≥99.0% (by GC)
N-甲基吡咯
分子式: C₅H₇N
分子量: 81.12 g/mol
沸点: 113°C
溶点: -57
闪点: 16°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005345
CAS号: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&vid=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %