2-(2-吡啶基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-(2-氨乙基)吡啶
A1999-25G
A1999-5G
TCIAA1999-25GEA
0
CNY
TCIAA1999-25G
TCIAA1999-5G
2-(2-吡啶基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-吡啶基)乙胺
分子式:
C₇H₁₀N₂ 分子量: 122.17 g/mol 沸点: 93°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006367 CAS号: 2706-56-1 EINECS: 220-295-1 UN号: 2735 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |