尼克酰胺 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 吡啶-3-甲酰胺, 维生素 B3, 烟酰胺, 烟碱酰胺, 维生素 PP
N0078-25G N0078-500G
TCIAN0078-25GEA 0 CNY
TCIAN0078-25G TCIAN0078-500G
尼克酰胺 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
尼克酰胺
分子式: C₆H₆N₂O
分子量: 122.13 g/mol
沸点: 334
闪点: 182
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006395
CAS号: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 14,06523
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&vid=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency