烟酸乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 尼古丁酸乙酯
N0085-25ML N0085-500ML
TCIAN0085-25MLEA 0 CNY
TCIAN0085-25ML TCIAN0085-500ML
烟酸乙酯 ≥99.0% (by GC)
烟酸乙酯
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151.16 g/mol
沸点: 224°C
闪点: 93°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006389
CAS号: 614-18-6
EINECS: 210-370-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&vid=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %