异烟肼 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0138-25G I0138-500G
TCIAI0138-25GEA 0 CNY
TCIAI0138-25G TCIAI0138-500G
异烟肼 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
异烟肼
分子式: C₆H₇N₃O
溶点: 169…172 °C
密度: 1,42 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 250 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006426
CAS号: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 14,05186
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1946f0c3a3d86d9b196f289e965ec92a006cfcb9&vid=1946f0c3a3d86d9b196f289e965ec92a006cfcb9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Melting point 170.0 to 173.0 deg-C