三氯化钌
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Ruthenium trichloride
R0074-1G
R0074-5G
TCIAR0074-1GEA
0
CNY
TCIAR0074-1G
TCIAR0074-5G
三氯化钌
三氯化钌
分子式:
Cl₃Ru 溶点: 500 °C 密度: 3,11 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00011208 CAS号: 10049-08-8 EINECS: 233-167-5 UN号: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,08302 |
|
产品技术规格
Appearance | Black powder to crystal |
Content (Ruthenium) | min. 40.0 % |
Drying loss | 1.0 to 5.0 % |