氯化钯(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Palladium dichloride
P1489-1G P1489-5G
TCIAP1489-1GEA 0 CNY
TCIAP1489-1G TCIAP1489-5G
氯化钯(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
氯化钯(II)
分子式: PdCl₂
溶点: 678 °C
密度: 4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003558
CAS号: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06990
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&vid=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %