三(邻甲基苯基)膦 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三(2-甲苯基)膦
T1024-25G T1024-5G
TCIAT1024-25GEA 0 CNY
TCIAT1024-25G TCIAT1024-5G
三(邻甲基苯基)膦 ≥97.0% (by GC)
三(邻甲基苯基)膦
分子式: C₂₁H₂₁P
分子量: 304.37 g/mol
溶点: 125.5
MDL编号: MFCD00008514
CAS号: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e52ae7931133d29028afe6a6ef234ff0c9d086f&vid=1e52ae7931133d29028afe6a6ef234ff0c9d086f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C