四甲基碘化铵
供应商: TCI
Warning
T0139-100G T0139-25G T0139-500G
TCIAT0139-100GEA 0 CNY
TCIAT0139-100G TCIAT0139-25G TCIAT0139-500G
四甲基碘化铵
四甲基碘化铵
分子式: C₄H₁₂IN
溶点: 300 °C
密度: 1,84 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011629
CAS号: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&vid=6433c74b5173d5c63e3b36be80568b85a5d0459b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %
pH 4.0 to 7.0