氯化乙酰胆碱 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A0084-25G A0084-500G
TCIAA0084-25GEA 0 CNY
TCIAA0084-25G TCIAA0084-500G
氯化乙酰胆碱 ≥98.0% (通过滴定分析)
氯化乙酰胆碱
分子式: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
溶点: 151 °C
密度: 1,263 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011698
CAS号: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 14,00087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bc3437a14cfb351bab83f6706546b6583a0ccb8&vid=7bc3437a14cfb351bab83f6706546b6583a0ccb8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %