二丁基二氯化锡 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二丁基二氯锡
D0223-25G D0223-500G
TCIAD0223-25GEA 0 CNY
TCIAD0223-25G TCIAD0223-500G
二丁基二氯化锡 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
二丁基二氯化锡
分子式: C₈H₁₈Cl₂Sn
分子量: 303.85 g/mol
沸点: 275
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000518
CAS号: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN号: 3146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&vid=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C