1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D0134-25G D0134-500G
TCIAD0134-25GEA 0 CNY
TCIAD0134-25G TCIAD0134-500G
1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷
分子式: C₆H₁₂N₂
沸点: 174 °C (1013 hPa)
溶点: 155…158 °C
密度: 1,14 g/cm³ (20 °C)
闪点: 62 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006689
CAS号: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN号: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&vid=6771b9ee599458ac344309118d3d12717ba56ea5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency