环丙甲酰氯 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C1059-25G C1059-500G
TCIAC1059-25GEA 0 CNY
TCIAC1059-25G TCIAC1059-500G
环丙甲酰氯 ≥97.0% (通过滴定分析)
环丙甲酰氯
分子式: C₄H₅ClO
沸点: 119°C
密度: 1,15 g/cm³ (20 °C)
闪点: 23°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001277
CAS号: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN号: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&vid=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %