环己甲酰氯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 六氢苯甲酰氯
C0685-25ML C0685-500ML
TCIAC0685-25MLEA 0 CNY
TCIAC0685-25ML TCIAC0685-500ML
环己甲酰氯 ≥98.0% (by GC)
环己甲酰氯
分子式: C₇H₁₁ClO
分子量: 146.62 g/mol
沸点: 185°C
溶点: 29
闪点: 66°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001456
CAS号: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9404fd091b529ad815e5fc385dab3cd73620f30&vid=c9404fd091b529ad815e5fc385dab3cd73620f30&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %