2,2′-二硝基联苯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1777-25G D1777-5G
TCIAD1777-25GEA 0 CNY
TCIAD1777-25G TCIAD1777-5G
2,2′-二硝基联苯 ≥99.0% (通过GC)
2,2′-二硝基联苯
分子式: C₁₂H₈N₂O₄
沸点: 305 °C (1013 hPa)
溶点: 123…125 °C
密度: 1,45 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007127
CAS号: 2436-96-6
EINECS: 219-435-4
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&vid=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C