水杨酸苄酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-羟基苯甲酸苄酯
S0009-25G S0009-500G
TCIAS0009-25GEA 0 CNY
TCIAS0009-25G TCIAS0009-500G
水杨酸苄酯 ≥99.0% (by GC)
水杨酸苄酯
分子式: C₁₄H₁₂O₃
分子量: 228.25 g/mol
沸点: 194°C
溶点: 23.9
闪点: 184°C
MDL编号: MFCD00020034
CAS号: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 14,01144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&vid=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %