2′,4′,6′-三甲基苯乙酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
T1117-25ML
T1117-5ML
TCIAT1117-25MLEA
0
CNY
TCIAT1117-25ML
TCIAT1117-5ML
2′,4′,6′-三甲基苯乙酮 ≥97.0% (通过GC)
2′,4′,6′-三甲基苯乙酮
分子式:
C₁₁H₁₄O 沸点: 236°C 密度: 0,975 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00008735 CAS号: 1667-01-2 EINECS: 216-783-9 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |