2,4,6-三甲基苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T2470-25G T2470-500G
TCIAT2470-25GEA 0 CNY
TCIAT2470-25G TCIAT2470-500G
2,4,6-三甲基苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,4,6-三甲基苯甲酰氯
分子式: C₁₀H₁₁ClO
沸点: 143°C
密度: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013650
CAS号: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&vid=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %