2′,4′-二甲基苯乙酮 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
D1879-25ML
D1879-5ML
TCIAD1879-25MLEA
0
CNY
TCIAD1879-25ML
TCIAD1879-5ML
2′,4′-二甲基苯乙酮 ≥95.0% (通过GC)
2′,4′-二甲基苯乙酮
分子式:
C₁₀H₁₂O 沸点: 122°C 密度: 1,0121 g/cm³ (15 °C) 闪点: 100°C |
MDL编号:
MFCD00003571 CAS号: 89-74-7 EINECS: 201-935-9 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |