3,3′-二甲基联苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: m,m′-二甲苯
D1430-25ML D1430-5ML
TCIAD1430-25MLEA 0 CNY
TCIAD1430-25ML TCIAD1430-5ML
3,3′-二甲基联苯 ≥98.0% (by GC)
3,3′-二甲基联苯
分子式: C₁₄H₁₄
沸点: 155°C
密度: 0,999 g/cm³ (25 °C)
MDL编号: MFCD00008534
CAS号: 612-75-9
EINECS: 210-319-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&vid=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %